Läs mer
Invitrogen™ Dubbel LED blå/vit ljustransilluminator
Produktkod. 16614964
Change view
Våglängd:
Blå LED emission 470 nm, gult filter vid 580 nm
Produktkod. Våglängd
16614964 Blå LED emission 470 nm, gult filter vid 580 nm
1 options
Produktkod. 16614964 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LB0100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innovativt designad transilluminator med dubbla ljuskällor för visualisering av vanliga nukleinsyrafläckar, kolorimetriska protein- och membranfläckar och SYPRO-fläckar.
Denna dubbla LED-transilluminator för blått/vitt ljus är en innovativt designad transilluminator med dubbla ljuskällor. Den är designad för visualisering av nukleinsyrageler, proteingeler och membranfläckar.
Funktioner i dubbel LED blå/vit ljustransilluminator inkluderar:
  • Vita och blå ljuskällor som möjliggör visualisering av vanliga nukleinsyrafläckar, kolorimetriska protein- och membranfläckar och SYPRO-proteinfläckar
  • Magnetisk filterskärm med gångjärnsfri design för enkelhet och säkerhet, möjliggör observation och gelklippning utan skyddsglasögon
  • Fem minuters automatisk avstängning och långvariga LED som är säkrare för ögon och hud jämfört med UV-lampa
  • Tre nivåer av justerbar ljusintensitet för att uppnå bästa observations- eller bildkvalitet
  • Kompakt design för enkel förflyttning och förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL/ETL
Produkttyp Blå/vit ljustransilluminator
Mått (L x B x H) (18,5 x 22 x 3,0 cm) 7,28 x 8,66 x 1,18 tum
Vikt (metrisk) 1.814 kg
Spänning 100 till 240 V
Intensitet 3-nivåer av justering
Våglängd Blå LED emission 470 nm, gult filter vid 580 nm
Typ av belysning LED blå och vit