Läs mer
3M™ Dual Lock™ Återförslutningsbart fästelement
Produktkod. 17741669 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
2,5 m x 25 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17741669 2,5 m x 25 mm
1 options
Produktkod. 17741669 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100123347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1959.06 SEK / 4 rullar
    Save 155.94 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
De unika, sammankopplade svampformade huvudena på detta återförslutbara fäste snäpper ihop och förblir låsta, stängs med ett hörbart snäpp för att säkerställa att din design är säkert fastsatt.
  • Svarta, sammankopplade svampformade huvuden (250 stamtäthet per 6,5 cm 2 )
  • Modifierat akryllim binder till många plaster, pulverlackerade färger, metaller, glas, förseglat trä, akryl, polykarbonat, ABS, etc.
  • Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk
  • Snap-in-place installation ersätter skruvar, spikar, snäppar och nitar
  • Fem gånger så hög draghållfasthet som typiska kardborrefästen
  • Typ 250 matchar typ 170, 250 eller 400
  • Stängs med ett hörbart snäpp
  • Hållbar, med upp till 1000 öppningar och stängningar innan den tappar 50 % av den ursprungliga draghållfastheten
  • Har bra värmebeständighet upp till temperaturer på 82 °C
  • Bibehåll ytans integritet utan hål som inbjuder till fukt, korrosion eller smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Självhäftande remsor
Formatera Rulla
Färg Svart
Mått (L x B) 2,5 m x 25 mm
Modell SJ387B
Tjocklek (engelska) 0,24 tum
Tjocklek (metrisk) 6.1 mm