Läs mer
3M™ Dual Lock™ Återförslutningsbart fästelement Twin Pack SJ3540
Produktkod. 17217800 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
2,5 m x 25 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17217800 2,5 m x 25 mm
1 options
Produktkod. 17217800 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100123339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00 SEK
    1714.48 SEK / 4 rullar
    Save 965.52 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Återförslutningsbart fästelement Twin Pack
  • Svart fäste med svampformade stjälkar, baksida med ett gummibaserat tryckkänsligt lim
  • Typ 250 matchar typ 170, 250 eller 400. Stängs med ett hörbart snäpp
  • Designad för att binda till många plaster, pulverlackerade färger och andra material med låg ytenergi
  • Öppnas och stängs 1000 gånger innan den tappar 50 % av sin ursprungliga draghållfasthet
  • Hög initial klibbighet
  • Lämplig för inomhusapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Rulla
Färg Svart
Mått (L x B) 2,5 m x 25 mm