Läs mer
Fisherbrand™ Dubbel-mode laboratoriepärla och vattenbad
Produktkod. 31703083 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31703083 2 L
31703084 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31703083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7302.39 SEK
    6901.75 SEK / Paket med 1
    Save 400.64 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratoriebad kompatibelt med både vatten- och termisk pärldrift
  • 2 L Pärla eller Vattenbad är utformat för exakt temperaturkontroll när det används med vatten eller termiska pärlor.
  • Modellen har en knapp som kan växla mellan Pärl- eller Vattenläge.
  • Lägesval balanserar automatiskt värme- och sensorelement för precis, enhetlig temperaturkontroll
  • Även om majoriteten av forskningslaboratorier idag använder vattenbad, föredrar många bekvämligheten med pärlbad tack vare enklare underhåll, ställlösa kompatibilitet och möjligheter till vinklad belastning
  • Separata lägen för termiska kulor eller vatten
  • Kalibreringsfunktion i laboratoriet
  • Fördelar med en termisk pärlankläckning:
    • Eliminerar ständiga påfyllningar (skydd mot utbrändhet)
    • Tillbehörsfri fasthållning av rör och flaskor
    • Tillåter vinklad placering, optimerat utrymme
    • Går konstant (ingen väntetid på uppvärmning)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Temperaturområde Vatten: +5 °C omgivande till +80 °C, Pärlor: +5 °C omgivande till +70 °C
Typ Sandbad
Mått (D x B x H) 16.5 x 20.3 x 15.2 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14 x 15.2 x 10 cm
Spänning 230 V