Läs mer
Fisherbrand™ Dubbel-mode laboratoriepärla och vattenbad
Produktkod. 31703084 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31703084 10 L
31703083 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31703084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12452.98 SEK
    11769.89 SEK / Paket med 1
    Save 683.09 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Laboratoriebad kompatibelt med både vatten- och termisk pärldrift
  • 2 L Pärla eller Vattenbad är utformat för exakt temperaturkontroll när det används med vatten eller termiska pärlor.
  • Modellen har en knapp som kan växla mellan Pärl- eller Vattenläge.
  • Lägesval balanserar automatiskt värme- och sensorelement för precis, enhetlig temperaturkontroll
  • Även om majoriteten av forskningslaboratorier idag använder vattenbad, föredrar många bekvämligheten med pärlbad tack vare enklare underhåll, ställlösa kompatibilitet och möjligheter till vinklad belastning
  • Separata lägen för termiska kulor eller vatten
  • Kalibreringsfunktion i laboratoriet
  • Fördelar med en termisk pärlankläckning:
    • Eliminerar ständiga påfyllningar (skydd mot utbrändhet)
    • Tillbehörsfri fasthållning av rör och flaskor
    • Tillåter vinklad placering, optimerat utrymme
    • Går konstant (ingen väntetid på uppvärmning)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Temperaturområde Vatten: +5 °C omgivande till 80 °C, Pärlor: +5 °C omgivande till 70 °C
Typ Sandbad
Mått (D x B x H) 27.4 x 40.6 x 30.5 cm
Mått (D x B x H) Inredning 24 x 30 x 15.5 cm
Spänning 230 V