Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Dubbel O 2 /CO 2 (0-25 % O 2 , 0-50 000 ppm CO 2 ) med 10+ års sensorer
Produktkod. 16228831
Change view
Certifikat och efterlevnad:
CE
Produktkod. Certifikat och efterlevnad
16228831 CE
1 options
Produktkod. 16228831 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37295.00 SEK
    28961.96 SEK / Paket med 1
    Save 8333.04 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Perfekt för din anläggning om du använder kväve, helium och/eller argongaser. Monitorn är också lämpad för användning i trånga utrymmen som kryogena anläggningar. Sensorer som håller i 10 år och mer.
PureAire Övervakningssystemets ’dubbla O 2 /CO 2 Monitor ger kontinuerlig övervakning av syre och koldioxid. Denna monitor är idealisk för användning i utrymmen där låga syrekoncentrationer kan utgöra en hälsorisk, från lagringsplatser för kvävgas till distributionsområden för CO2-drycker och mer.
  • Zirkonium O 2 -cell utan underhåll och CO 2 -sensor med lång livslängd
  • Ingen kalibrering krävs för syrgas Självkalibrerande CO2-sensor
  • Lokal bakgrundsbelyst koncentrationsdisplay
  • Inbyggt hörbart horn
  • Inbyggda visuella LED-larmindikatorer
  • Larmnivå 1 och 2 för O 2 och CO 2
  • Ingen drift på grund av miljö- eller temperaturförändringar
  • Anslut väggströmförsörjningen medföljer - 24V, 220V
Vad är en dubbel O 2 /CO 2 -monitor?
  • En Dual O 2 /CO 2 Monitor är ett fristående system idealiskt för kontinuerlig övervakning av kväve eller kryogener nära frysar, trånga utrymmen och andra platser där låga syrehalter kan utgöra en fara för personalen.
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vilka gaser kan en Dual O 2 /CO 2 Monitoranvändas för?
  • PureAires ’syremonitorer kan användas för CO 2 , kväve, argon och heliumgaser.
Installationen är enkel. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på väggen 1-2 meter från gaskällan, koppla in den och slå på den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Mått (L x B x H) 3 x 6,5 x 3,15 tum.
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95% RH
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24V
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 6,5 tum.
Bredd (metrisk) 165 mm