Läs mer
Labcon Dubbla positionslock för 12 x 75 mm kulturrör, i påsar
Produktkod. 17295694 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17295694
Brand: Labcon 33008000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Suglock i två lägen för odlingsrör. Passar populära 12 x 75 mm odlingsrör.
  • Locket inkluderar proppläge och öppet aspirationsläge
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Naturlig vit färg
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 13 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp Keps med dubbla lägen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Färg Klart
För användning med (applikation) Centrifugering; För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Antal per förpackning 1000
nr per ärende 3000
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Rör
Disponibel Engångsbruk