Läs mer
Labcon Dubbla positionslock för 17 x 100 mm kulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16604092 Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Produktkod. 16604092
Brand: Labcon 35008000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Locket inkluderar proppläge och öppet aspirationsläge
  • Suglock i två lägen för odlingsrör
  • Passar populära 17 x 100 mm odlingsrör
  • Locket inkluderar proppläge och öppet aspirationsläge
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsstorlek 17 mm
Försteriliserad Nej
Produkttyp 2-läges stopplock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Cellkultur
Förpackning 1000/påse, 3 påsar/Cs.
Kvantitet 1000/påse
Rena påståenden Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Längd (metrisk) 100 mm
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Rörmaterial Polyeten
För användning med (utrustning) Cellkultur och allmän laboratorieanvändning
Disponibel Engångsbruk