Läs mer
Fisherbrand™ Dubbelfunktionspipetter
Produktkod. p-164364 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Noggrannhet:
±0,006 ml
±0,02 ml
±0.006 mL
Produktkod. 16650093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipetter med dubbla ändamål
  • Borosilikatglas, permanent bärnstensfärgad markering, Tuf-Temp™ -behandlad för att minska flisning
  • Noggrannhet tryckt på varje pipett
  • Kapacitet markerad under munstycket
Beställningsinfo
Finns som PersonaPet™ personliga pipetter
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut (övre gradering) och att innehålla (nedre gradering).
Specifikationer
Noggrannhet ±0,006 ml
Material Borsilikatglas
Volym (engelska) 0,03 oz.
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Pipet med dubbla ändamål