Läs mer
Brannan™ Digital Indoor/Outdoor Thermometer with Clock
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Supplied with a 3m cable, foldable stand, battery and wall mounting fixtures
- Temperature range of −50° to +70°
- Temperature resolution of 0.1°C
- 51 x 72 x 19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE & ROHS/WEEE |
| Mått (L x B x H) | 51 x 72 x 19 mm |
| Visa mått | 13 x 32 mm |
| Inkluderar | 3m Cable, Foldable Stand, 1 x AAA battery and Wall Mounting Fixtures |
| Längd (metrisk) kabel | 3 m |
| Mätningstid | Approx. 2 sec. |
| Upplösning | 0.1°C |
| Vikt (metrisk) | 51 g |
| Produkttyp | Digital Indoor/Outdoor Thermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 70°C |
| Visa mer |