Läs mer
VEE GEE Dubbelskala hydrometer
Baume Range:
0° till 26° (Tung)
0° till 41° (Tung)
0° till 45° (Tung)
0° till 72° (Tung)
10° till 100° (Ljus)
24° till 43 (tung)
25° till 42° (Tung)
42° till 55° (Tung)
55° till 65° (Tung)
64° till 72° (Tung)
70° till 10° (Ljus)
Specifik viktområde:
0,600 till 1,000
0,70 till 1,00
1 000 till 1 220
1 000 till 1 225
1 000 till 1 400
1 000 till 1 450
1 000 till 2 000
1.200 till 1.420
1.200 till 1.425
1.400 till 1.620
1.600 till 1.820
1.800 till 2.020
Beskrivning
- Dual Scale Specific Gravity/Baume Hydrometer inkluderar två skalor.
- En våg är designad för vätskor som är tyngre än vatten.
- Den andra skalan är specifikt för vätskor lättare än vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Specifik vikt och Baume Hydrometer |
| Ökar | 0,005/1° |
| Längd (metrisk) | 16.5 cm |
| Baume Range | 24° till 43 (tung) |
| Specifik viktområde | 1.200 till 1.425 |
| Standardiseringstemperatur | 15,6 °C (60 °F) |