Beskrivning
- Two basins in one
- Angled wells guide pipette tips toward a center position to help avoid cross contamination and waste
- Imprinted wells identify samples; loose-fitting lids prevent evaporation and contamination
- Non-sterile
- Volume: 5/50 mL
- Material: Polypropylene
- Dimensions: 125 x 50 x 37 mm
- Pack of 25 reservoirs and 25 lids
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 5/50 mL |
| Mått (L x B x H) | 125 x 50 x 37 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipetteringsreservoar |
| För användning med (applikation) | Liquid samples |
| Höjd (engelska) | 1,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 37 mm |
| Inkluderar | Lock |
| Visa mer |