Läs mer
Vilber Lourmat™ UV-lampor med dubbla våglängder
Description
- UV-lampa 6 W
- Snabb visualisering av CCM-plattor som kräver UV-avslöjande
- Lampa 2 x 6 W
- UV-ljus
- Lampornas dimensioner är fasta enligt effekten
- 6W-lampa: L = 27,6 cm x D = 6 cm x H = 8,5 cm
- UV-lampa med dubbla våglängder och filter
Specifications
Specifications
| Ljuskälla | UV-A, UV-C |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 365/254 nm |
| Mått (L x B x H) | 276 x 60 x 85 mm |
| För användning med (utrustning) | UV-lampa |
| Längd (metrisk) | 276 mm |
| Produkttyp | UV-lampa |