Läs mer
Thermo Scientific™ DualSpin Rotor för Medifuge Centrifug
Produktkod. 15570131 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
:
8 x 15 ml (fast vinkel); 8 x 10 ml (svängande hink)
Produktkod.
15570131 8 x 15 ml (fast vinkel); 8 x 10 ml (svängande hink)
1 options
Produktkod. 15570131 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75008810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför både rutinmässiga kliniska och biovetenskapliga separationer med denna unika rotor med en 2-i-1 hybriddesign.
Kör vanliga kliniska IVD-blodrör, gelrör, 10 mL standardsprutor och 15 mL koniska rör med Thermo Scientific™ DualSpin™ rotor. Denna lätta rotor med 8 platser, som används med Thermo Scientific™ Medifuge™ liten bänkcentrifug, har en unik hybriddesign med utbytbar fast vinkel och svängbara skopor. Den kan rymma 1,4 mL till 15 mL rör med två distansalternativ. Du kan till och med köra både fast vinkel och svängande skopor samtidigt för att jämföra separationsprestanda.
Produktspecifikationer:
  • Unik DualSpin rotor, har hybriddesign med utbytbar fast vinkel och svängande skopor
  • lätt kompositrotor är lätt att hantera och sparar energi vid acceleration/retardation
Beställningsinformation:
DualSpin rotorkropp (75008813), skopor med fast vinkel (75008815), svängande skopor (75008816), gröna/korta distanser (75008817) och gula/långa distanser (75008818) säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ 2-i-1 fast vinkel och svängande skokrotor
Kapacitet 8 x 15 ml (fast vinkel), 8 x 10 ml (svängande skopa)
Max. RCF 3 114 xg (fast vinkel), 3 490 xg (svängande skopa)
Max. Hastighet 300 till 4 900 rpm, justerbar i steg om 100 rpm
Radie (metrisk) 116/37 mm fast vinkel, 130/42 mm svängande skopa
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Medifuge Centrifug
Vinkel 45° Fast, 12 till 87° Svängande Bucker