Läs mer
DUB-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16470558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470558 5 mg -
16448098 10 mg -
16427866 100 mg -
16424017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16470558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY507365mg
MedChemExpress DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DUB-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 924296-18-4
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H11N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (296.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC4=CC=CC=C4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 337.33
Formel vikt 337.33
Procent renhet 99.0%