Läs mer
DUB-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16490558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490558 5 mg 5mg
16468098 10 mg -
16447866 100 mg -
16444017 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50737A
MedChemExpress DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DUB-IN-2
Fysisk form Solid
CAS 924296-19-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9N5O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (36.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC)=N1
Molekylvikt (g/mol) 275.26
Formel vikt 275.26
Procent renhet 99.62%