Läs mer
Dubermatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Dubermatinib (TP-0903) is a potent and selective Axl receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 value of 27 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dubermatinib |
| CAS | 1341200-45-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H30ClN7O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | TP-0903 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 3.33 mg/mL (6.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)(N(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.06 |
| Visa mer |