Läs mer
Gilac™ Spång
Produktkod. 17938901
Change view
Mått (L x B):
500 x 500 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17938901 500 x 500 mm
1 options
Produktkod. 17938901 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G402121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.20 SEK
    254.21 SEK / Paket med 1
    Save 106.99 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Duckboard tillåter efterlevnad av hygienregler för matförvaring. Hög lastkapacitet.
  • Ankbräda av plast, alveolär struktur.
  • Tillåter efterlevnad av hygienregler för förvaring av livsmedel.
  • Hög lastkapacitet tack vare HDPE-struktur: allmän belastning upp till 250 kg per kvadratmeter.
  • Lätt att rengöra med högtrycksvattenstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system mycket lätt att installera, lätt att skära med en såg för perfekt passform i dess skåra.
  • Kopplingsområde lämpligt för utrustning med breda ytor.
  • Modulär, uppgraderbar och hållbar.
  • Termiskt motstånd lämpligt för temperaturer i fryskammare.
  • Optimal dränering.
  • Säljs styckvis.
  • 4 Ankbräda i plast = 1 kvadratmeter.
Specifikationer
Mått (L x B) 500 x 500 mm
Kvantitet 1 st
Tjocklek (engelska) 2 tum
Tjocklek (metrisk) 50 mm
Färg Vitt
Längd (engelska) 19,7 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Material HDPE
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm