Läs mer
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000-seriens enhetliga polymerpartiklar
Produktkod. 11844972 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
11μ m
14μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11844972 15μ m 15ml
11864962 5μ m 15ml
11874962 6μ m 15ml
11884962 7μ m 15ml
11894962 8μ m 15ml
10537544 9μ m 15ml
11548722 10μ m 15ml
11824972 11μ m 15ml
11834972 14μ m 15ml
11854972 20μ m 15ml
11598722 25μ m 15ml
11874972 30μ m 15ml
11884972 40μ m 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11844972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2015A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera material med brett storleksområde genom laserdiffraktion eller andra metoder med enhetliga polymerpartiklar som efterliknar verkliga partiklar.
Analysera material med brett storleksområde genom laserdiffraktion eller andra metoder med Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Partiklar, NIST™ spårbara polystyren-DVB-partiklar med bredare storleksfördelningar som efterliknar verkliga partiklar och fungerar bättre på instrument av laserdiffraktionstyp. Partiklar tillgodoser behovet av NIST spårbara storleksstandarder som har något bredare distributioner än våra monodispersa 3000/4000-seriens storleksstandarder. Den bredare spridningen ger ljusspridning över en rad detektorer, vilket resulterar i en mer repeterbar mätning.
Funktioner
  • Materialet är sammansatt av polystyren tvärbunden med divinylbensen, vilket ger partikeln god hållbarhet och kemisk stabilitet
  • Densiteten för polymeren är 1,05 g/cm 3 och brytningsindex är 1,59 vid 589 nm (25 °C)
  • Partiklar förpackas som en vattenhaltig suspension i 15 ml flaskor med droppspets
  • Utmärkt för användning med alla applikationer som kräver en NIST spårbar storlek standard med en mycket liten standardavvikelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktiva ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur eller förvara kylt. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Polymerpartiklar
Inkluderar Materialsäkerhetsdatablad (MSDS), certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 1.1 µm, 7.5% CV
Stabilitet =24 months
Diameter (metrisk) 15μ m