Läs mer
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000-seriens enhetliga polymerpartiklar
Produktkod. 11894962 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
11μ m
14μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Produktkod. 11894962
Brand: Thermo Scientific™ 2008A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera material med brett storleksområde genom laserdiffraktion eller andra metoder med enhetliga polymerpartiklar som efterliknar verkliga partiklar.
Analysera material med brett storleksområde genom laserdiffraktion eller andra metoder med Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Partiklar, NIST™ spårbara polystyren-DVB-partiklar med bredare storleksfördelningar som efterliknar verkliga partiklar och fungerar bättre på instrument av laserdiffraktionstyp. Partiklar tillgodoser behovet av NIST spårbara storleksstandarder som har något bredare distributioner än våra monodispersa 3000/4000-seriens storleksstandarder. Den bredare spridningen ger ljusspridning över en rad detektorer, vilket resulterar i en mer repeterbar mätning.
Funktioner
  • Materialet är sammansatt av polystyren tvärbunden med divinylbensen, vilket ger partikeln god hållbarhet och kemisk stabilitet
  • Densiteten för polymeren är 1,05 g/cm 3 och brytningsindex är 1,59 vid 589 nm (25 °C)
  • Partiklar förpackas som en vattenhaltig suspension i 15 ml flaskor med droppspets
  • Utmärkt för användning med alla applikationer som kräver en NIST spårbar storlek standard med en mycket liten standardavvikelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktiva ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur eller förvara kylt. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Standardavvikelseapplikationer med smal storlek
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Polymerpartiklar
Inkluderar Materialsäkerhetsdatablad (MSDS), certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 0.06 µm, 7.8% CV
Stabilitet =24 months
Diameter (metrisk) 8μ m