Läs mer
MP Biomedicals™ Dulbeccos modifiering av Eagle's Medium med HEPES och 4,5 g dextros/L, utan L-glutamin eller natriumbikarbonat
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) är den mest använda modifieringen av Eagle's Basal Medium (BME). DMEM innehåller fyra gånger högre koncentration av aminosyror, vitaminer och kompletterande komponenter.
Även känd som DME, Dulbecco's Modified Eagle's Medium är den mest använda modifieringen av Eagle's Basal Medium (BME).
DMEM innehåller fyra gånger högre koncentration av aminosyror, vitaminer och kompletterande komponenter. Den ursprungliga formuleringen kräver 1000 mg/L glukos, som först användes för att stödja polyomviruset i primära och sekundära embryonala muskulturer.
För optimal odling av andra celltyper finns en modifiering på 4500 mg/L glukos tillgänglig från MP.
Dulbeccos modifiering av Eagle's Medium med 20 mM HEPES och 4,5 g dextros/liter, utan L-glutamin eller natriumbikarbonat är idealiskt lämpad för att stödja och underhålla ett stort antal däggdjurscelltyper.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellkulturmedia |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Dextros, HEPES |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| pH | 7,2 till 7,6 |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C |
| Visa mer |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.