Läs mer
Sartorius Dulbeccos modifierade Eagle medelhögt glukos med Alanyl glutamin
Produktkod. 31908396 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908396 500 mL
1 options
Produktkod. 31908396 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010561A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-04-2027
DMEM är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller.
  • En mängd olika DMEM-modifieringar finns tillgängliga för olika tillämpningar inom cellkultur.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med Alanyl Glutamin
    • Med natriumbikarbonat
    • Med fenolrött
    • Utan natriumpyruvat
Specifikationer
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp DMEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrött
Utan tillsatser Inget natriumpyruvat
Kvantitet 500 mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling