Läs mer
Sartorius Dulbeccos modifierade Eagle medelhögt glukos utan fenolröd
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller.
- En mängd olika DMEM-modifieringar finns tillgängliga för olika tillämpningar inom cellkultur.
- Modifierat enligt följande:
- Med glukos
- Utan L-glutamin
- Utan fenolröd
- Utan natriumpyruvat
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | DMEM Cell Culture Media |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glukos |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat |
| Kvantitet | 500 mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |