Läs mer
Sartorius Dulbeccos modifierade Eagle-medium utan glukos och L-glutamin
Produktkod. 31908403 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908403 500 mL
1 options
Produktkod. 31908403 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010571A
 Begränsad artikel
I lager
DMEM är ett allmänt använt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • Celler som framgångsrikt odlats i DMEM inkluderar primära fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs och glatta muskelceller.
  • En mängd olika DMEM-modifieringar finns tillgängliga för olika tillämpningar inom cellkultur.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med fenolrött
    • Utan L-glutamin
    • Utan glukos
    • Utan natriumpyruvat
Specifikationer
Klassificering Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp DMEM Cell Culture Media
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen glukos, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 500 mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.