Läs mer
Corning™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Kvantitet:
10 000 ml
20 000 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
10X
1X
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
Beskrivning
- Förse cellerna med vatten och oorganiska joner
- Upprätthåller fysiologiskt pH och osmotiskt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DPBS |
| Koncentration | 10X |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |