Learn More
Corning™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
BIOPHARMA
Product Code. 15363631
Click to view available options
Kvantitet:
10 000 ml
20 000 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
10X
1X
Unit Size:
10 L
20 L
Paket med 6
Product Code. 15363631
Brand: Corning™ 21031LX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning ensam eller i kombination med andra medel för tvätt av vävnader och celler
De Corning utbud av buffrade saltlösningar för cellodling görs till ett fysiologiskt pH och saltkoncentration (efter lämplig utspädning). De används ensamma eller i kombination med andra medel för att tvätta vävnader och celler. Buffertade saltlösningar inkluderar vanligtvis natrium, kalium, kalcium, magnesium och klorid. De förser cellerna med vatten och oorganiska joner, samtidigt som de upprätthåller ett fysiologiskt pH och osmotiskt tryck. Även om det har gjorts många modifieringar av de ursprungliga formlerna i ansträngningarna att producera helt definierade medier, spelar diskreta saltlösningar fortfarande en viktig roll i vävnadskulturforskning. Den grundläggande funktionen hos dessa lösningar, dvs att upprätthålla pH och osmotisk balans i mediet och att förse cellerna med vatten och essentiella oorganiska joner, är lika värdefulla idag som när de först utvecklades för ett sekel sedan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1X
Kvantitet 10 000 ml
Lösningstyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning