Läs mer
Corning™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
BIOPHARMA
Produktkod. p-8010455
Kvantitet:
10 000 ml
20 000 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
10X
1X
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Paket med 6
Produktkod. 15343571
Brand: Corning™ 20031CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning ensam eller i kombination med andra medel för tvätt av vävnader och celler
  • Förse cellerna med vatten och oorganiska joner
  • Upprätthåller fysiologiskt pH och osmotiskt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 10X
Kvantitet 6 x 500 ml