Läs mer
Dulcin (>90 %), TRC
Produktkod. 30009988
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009988 25 g
30004546 10 g
17952965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD72045025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-69-6
Molekylformel C9 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 180.2
Synonym Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
IUPAC-namn (4-etoxifyfenyl)urea
LEDER CCOc1ccc(NC(=O)N)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycosine (Dulcin)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
Formel vikt 180.0899