Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 97 %
Produktkod. 11438337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438337 500 g 500g
11418337 25 g 25g
11428337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438337 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A18402.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
Dulcitol är viktigt i studier relaterade till kataraktbildning, hepatosplen μoch mental retardation. Det används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera galaktitoldehydrogenas(er). Det används också som referensförening i analytiska procedurer utvecklade för att analysera sockeralkoholer i växter och livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dulcitol är viktigt i studier relaterade till kataraktbildning, leversvamp och mental retardation. Det används som ett substrat för att identifiera, differentiera och karakterisera galaktitoldehydrogenas(er). Det används också som referensförening i analytiska procedurer utvecklade för att analysera sockeralkoholer i växter och livsmedel.
Löslighet Lösligt i vatten (30g
/L vid 14 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-66-2
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
MDL-nummer MFCD00064288
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dulcitol
Smältpunkt 187°C to 191°C
Densitet 1.47
Kokpunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1721903
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Löslighetsinformation Soluble in water (30g/L at 14°C).
Formel vikt 182.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.