Läs mer
Dulcitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dulcitol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6- |
| Formel vikt | 182.079 |