Läs mer
Duloxetin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30458943
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458943 10 mg
1 options
Produktkod. 30458943 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDLX1476HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Duloxetin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Analyt- eller komponentnamn Duloxetine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 N O S . Cl H
Synonym Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC-namn (3 S)-N-metyl-3-naftalen-1-yloxi-3-tiofen-2-ylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 333.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 333,0954 g/mol