Läs mer
Duloxetin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30459459
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459459 100 mg
30458413 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30459459 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDLX1476HC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Duloxetin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Analyt- eller komponentnamn Duloxetine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 N O S . Cl H
Synonym Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC-namn (3 S)-N-metyl-3-naftalen-1-yloxi-3-tiofen-2-ylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 333.88
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 333,0954 g/mol