Läs mer
Duloxetinhydroklorid, Mikromol™
Product Code. 17901396
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
17901396 250 mg
1 options
Product Code. 17901396 Supplier Mikromol Supplier No. MM1122.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Duloxetinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Analyt- eller komponentnamn Duloxetine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H19 N O S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
LEDER Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC-namn (3S)-N-metyl-3-naftalen-1-yloxy-3-tiofen-2-ylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 333.88
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 333,0954 g/mol