Läs mer
Duloxetin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30374477
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30374477 100 mg
1 options
Produktkod. 30374477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD721000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H19 N O S . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
LEDER Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC-namn (3S)-N-metyl-3-naftalen-1-yloxy-3-tiofen-2-ylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 333.88
Formel vikt 333.0954