Läs mer
Duloxetin fenylkarbamat (>85 %), TRC
Produktkod. 17964895
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964895 10 mg
30136333 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17964895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD72103010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947686-09-1
Molekylformel C25H23NO3S
Molekylvikt (g/mol) 417.52
Synonym N-Methyl-N-[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid Phenyl Ester, (S)-Duloxetine Impurity A;
IUPAC-namn fenyl N-metyl-N-[(3S)-3-naftalen-1-yloxy-3-tiofen-2-ylpropyl]karbamat
LEDER Oc1ccc(cc1)/C=C/C(=O)Nc2c(cccc2)CCC3N(C)CCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Duloxetine Phenyl Carbamate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H23NO3S/c1-26(25(27)28-20-11-3-2-4-12-20)17-16-23(24-15-8-18-30-24)29-22-14-7-10-19-9-5-6-13-21(19)22/h2-15,18,23H,16-17H2,1H3/t23-/m0/s1
Formel vikt 417.1399