Läs mer
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE Certified, EN ISO 20345:2011 |
| Färg | Green, Black, White |
| Fotbäddsmaterial | Rubber-Nitrile |
| Klackstil | Flat |
| Höjd (metrisk) häl | 19.05 mm |
| Liner material | Polyester |
| Material | Nitrile |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Black color, anti-slip sole |
| Sulmaterial | Rubber-Nitrile |
| Visa mer |