Läs mer
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade stövlar
Produktkod. 12054475
Change view
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12054475 46 -
12004475 41 Varje
12084465 39 Varje
12074465 38 Varje
12044475 45 -
15743109 43 -
12034475 44 Varje
12094465 40 Varje
12014475 42 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 12054475 Supplier Euro Protection™ Supplier No. 9HYGR46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.09 SEK
    272.75 SEK / Paket med 1
    Save 333.34 SEK
    54% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Euro Protection™ Hygrade 9HYGR skyddsstövlar är tillverkade av PVC och nitril och är lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin.
  • Lämplig för livsmedelsindustrin.
  • PVC ovandel.
  • Nylon foder.
  • PVC / Nitril yttersula.
Specifications
Färg Vitt, Klart
För användning med (applikation) Livsmedelsindustrin
Liner material Nylon
Material Polypropen, PVC, Nitril, Nylon
Storlek 46
Sulmaterial PVC, Nitril
Vikt (metrisk) 1,075 kg per stövel i storlek 44