Läs mer
Euro Protection™ Dunlop™ Hygrade stövlar
Storlek:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad, EN ISO 20347 |
| Färg | Vitt, Klart |
| Fotbäddsmaterial | PVC |
| För användning med (applikation) | För industriellt bruk, livsmedelsföretag och jordbruksarbete |
| Liner material | Nylon |
| Material | Polypropen, PVC |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Anti-halk |
| Sulmaterial | PVC |
| Stil | Icke-säkerhet |
| Show More |