Läs mer
Duocarmycin TM, MedChemExpress
Produktkod. 16494148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494148 10 mg 10mg
16476857 5 mg -
16445116 100 mg -
16412976 25 mg -
16400507 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494148 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107769
MedChemExpress Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Duocarmycin TM
Fysisk form Solid
CAS 157922-77-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H23ClN2O5
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CBI-TMI
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.09 mM)
LEDER ClC[C@H]1C2=C(C=CC=C3)C3=C(O)C=C2N(C(C4=CC(C=C(OC)C(OC)=C5OC)=C5N4)=O)C1
Molekylvikt (g/mol) 466.91
Formel vikt 466.91
Procent renhet 95.04%