Läs mer
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | R&D Systems |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Kvantitet | 1 kit (för 5 tallrikar) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |