Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-papperspåfyllning
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 12
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Ger snabba och pålitliga resultat
- Tillgänglig för en rad pH-graderingar
- Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
- Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 3,5 till 6,8 |
| Formatera | Påfyllning |
| Kvantitet | 3-pack |
| Typ | pH-papper |