Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH pappersrulle
Produktkod. 10094880 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
9,5 till 14
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
Produktkod. 10094880
Brand: Macherey-Nagel™ 90306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
  • Ger snabba och pålitliga resultat
  • Tillgänglig för en rad pH-graderingar
  • Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
  • Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifikationer
pH-intervall 9,5 till 14
Formatera Rulla
Examen 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm