Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH pappersrulle
Produktkod. 10291991 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
9,5 till 14
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10291991 5 till 8 Varje
10084880 1 till 4,3 5m
10320771 3,5 till 6,8 5m
10360151 7 till 10 5m
10094880 9,5 till 14 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10291991 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 90304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.91 SEK
    181.39 SEK / Paket med 1
    Save 48.52 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
  • Ger snabba och pålitliga resultat
  • Tillgänglig för en rad pH-graderingar
  • Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
  • Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifikationer
pH-intervall 5 till 8
Formatera Rulla
Examen 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm