Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH pappersrulle
Product Code. 10320771 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
pH-intervall:
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
9,5 till 14
Unit Size:
5m
Varje
Product Code. 10320771
Brand: Macherey-Nagel™ 90303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
  • Ger snabba och pålitliga resultat
  • Tillgänglig för en rad pH-graderingar
  • Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
  • Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifications
pH-intervall 3,5 till 6,8
Formatera Rulla
Examen 3.5, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 5.9, 6.2, 6.5, 6.8
Kvantitet 5-pack
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm