Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH pappersrulle
Produktkod. 10360151 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
9,5 till 14
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
Produktkod. 10360151
Brand: Macherey-Nagel™ 90305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
  • Ger snabba och pålitliga resultat
  • Tillgänglig för en rad pH-graderingar
  • Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
  • Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifikationer
pH-intervall 7 till 10
Formatera Rulla
Examen 7.0, 7.3, 7.6, 7.9, 8.2, 8.5, 8.8, 9.1, 9.4, 9.7, 10.0
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm