Läs mer
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH pappersrulle
Produktkod. p-8013720 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 4,3
3,5 till 6,8
5 till 8
7 till 10
9,5 till 14
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
Produktkod. 10084880
Brand: Macherey-Nagel™ 90302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med två indikatorzoner för mer exakta avläsningar. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-pappersrullar ger användaren bästa möjliga noggrannhet vid pH-mätning.
  • Ger snabba och pålitliga resultat
  • Tillgänglig för en rad pH-graderingar
  • Visar två olika färger för varje pH-värde med intervaller på 0,3 till 1 pH-enhet
  • Tillåter mer exakt avläsning och bra uppskattning av mellanvärden
Specifikationer
pH-intervall 1 till 4,3
Formatera Rulla
Examen 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0, 4.3
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm