Läs mer
DUPA, MedChemExpress
Beskrivning
DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DUPA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 302941-52-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H16N2O9 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (936.77 mM) ∣H2O : ≥ 150 mg/mL (468.38 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O)N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O |
| Visa mer |