missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DUPA, MedChemExpress

Produktkod. p-200101798
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16487217

Brand: Medchem Express HY1116065mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.

DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DUPA
Fysisk form Solid
CAS 302941-52-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H16N2O9
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (936.77 mM) ∣H2O : ≥ 150 mg/mL (468.38 mM)
LEDER O=C(N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O)N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 320.25
Formel vikt 320.25
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.