Läs mer
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
Beskrivning
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DUPA(OtBu)-OH |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1026987-94-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H40N2O9 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O |
| Visa mer |