Läs mer
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoklav slangar i kontinuerlig form
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17788547 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
500 fot x 10 tum.
500 fot x 12 tum.
500 fot x 15 tum.
500 fot x 16 tum.
500 fot x 24 tum.
500 fot x 28 tum.
500 fot x 3 tum.
500 fot x 30 tum.
500 fot x 4 tum.
500 fot x 5 tum.
500 fot x 6 tum.
500 fot x 8 tum.
500 x 2 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17788547
Brand: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsen tätningshållfasthet för proppar, tätningar och tunga utrustningsdelar och minimal torktid. Klipp helt enkelt Tyvek slang till önskad längd och värmeförsegla båda ändar stängda med en valideringsbar impuls eller kontinuerlig bandförsegling.
  • Medicinsk grad 1073B Tyvek™ Slangen andas samtidigt som den ger en utmärkt bakteriell och mikrobiell barriär för överlägsen prestanda efter ångsterilisering
  • Luddfri (Helmke Drum), inga luftburna partiklar genereras vid användning som steriliseringsförpackning
  • Rengör och skär konsekvent med ett automatiserat CAD-system per ISO 8 krav
  • Värmeförseglad och förpackad i en ISO 6 kontrollerade renrum.
  • Designad för ångsterilisering
  • Rekommenderas för användning med en värmeförseglare
  • Hydrofobisk
  • Motstår rivning och punkteringar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 500 x 2 tum.
Längd (engelska) 500 ft.
Längd (metrisk) 152 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Produkttyp Steriliseringsrulle